Merck
455202
Sigma-Aldrich
Tetrakis(diethylamido)hafnium(IV)
99.99%
Synonym(e):
Tetrakis-(diethylamino)-hafnium(IV)
About This Item
Lineare Formel:
[(CH2CH3)2N]4Hf
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
467.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.99%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: hafnium
bp
130 °C/0.01 mmHg (lit.)
Dichte
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCN(CC)[Hf](N(CC)CC)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/4C4H10N.Hf/c4*1-3-5-4-2;/h4*3-4H2,1-2H3;/q4*-1;+4
InChIKey
VBCSQFQVDXIOJL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Atomic number of base material: 72 Hafnium
Hinweis zur Analyse
Purity excludes ~2000ppm zirconium.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
10 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication