Merck
451959
Sigma-Aldrich
Ammoniumbromid-81Br
90 atom % 81Br
About This Item
Lineare Formel:
NH481Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
90 atom % 81Br
Form
solid
Massenverschiebung
M+2 (based on a bromine mass number of 79)
SMILES String
N.[81BrH]
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3/i1+1;
InChIKey
SWLVFNYSXGMGBS-YTBWXGASSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)