Merck
412651
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N-bromid
98 atom % 15N
About This Item
Lineare Formel:
15NH4Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
452 °C (subl.) (lit.)
Dichte
2.454 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[15NH3].Br
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
InChIKey
SWLVFNYSXGMGBS-IEOVAKBOSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)