Merck
438197
Sigma-Aldrich
Poly(ethylenglycol-ran-propylenglycol)
Mn ~2,500
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
viscous liquid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
Mn ~2,500
Brechungsindex
n20/D 1.465
Viskosität
650 cSt(25 °C)(lit.)
bp
>200 °C (lit.)
Übergangstemp.
pour point 4 °C
Löslichkeit
H2O: soluble at <70 °C
Dichte
1.095 g/mL at 25 °C
SMILES String
OCCO.CC(O)CO
Anwendung
Hydraulic fluids, metal working fluids and lubricants, heat transfer fluids, solder assist fluids, quenchants, lubricants, solvents, plasticizers and foam control agents.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Good lubricity under load, noncorrosive to metals. Very low ash content, low pour point, excellent thermal stability.
Physikalische Form
Dihydroxy functional.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)