Wichtige Dokumente
426229
Ameisensäure-d2
95 wt. % in D2O, 98 atom % D
Synonym(e):
Ameisensäure d2
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Konzentration
95 wt. % in D2O
Methode(n)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.369 (lit.)
bp
100.8 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
8.2-8.4 °C (lit.)
Dichte
1.273 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]OC([2H])=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1D/hD
InChIKey
BDAGIHXWWSANSR-PFUFQJKNSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
123.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?