Merck
611697
Sigma-Aldrich
Ethanol-d6
95% in D2O, 99 atom % D
Synonym(e):
Ethylalkohol-d6
About This Item
Lineare Formel:
CD3CD2OD
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
52.11
Beilstein:
1699096
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Expl.-Gr.
3.5-15 % (lit.)
Konzentration
95% in D2O
Methode(n)
NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.358 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-130 °C (lit.)
Dichte
0.892 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
Anwendung
Ethanol-d6 may be used as a solvent for the tributylphosphine (PBu3) induced 5-exo cyclization of o-alkynoylphenol to form deuterated aurone.
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Ethanol-induced changes in neuronal membrane order. An NMR study.
Hitzemann RJ, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 859(2), 189-197 (1986)
An Efficient Synthesis of Aurone Derivatives by the Tributylphosphine-catalyzed Regioselective Cyclization of o-Alkynoylphenols.
Saito K, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 44(2), 141-143 (2015)
Johannes B Laurens et al.
Journal of forensic and legal medicine, 58, 155-163 (2018-07-08)
Sterile ante-mortem blood specimens were spiked with ethanol at the South African blood alcohol legal concentration limits of 0.20 g/L and 0.50 g/L and were stored in tubes containing sodium fluoride over a period of twenty-nine weeks under refrigeration (4 °C) and at
Protokolle
GC/MS Analysis of Ethanol in Low Alcohol Beer on SUPELCOWAX® 10 after Headspace SPME using a 100 μm PDMS Fiber