Wichtige Dokumente
347434
Ethanol-1,1-d2
98 atom % D
Synonym(e):
Ethylalkohol-1,1-d2
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.36 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-114 °C (lit.)
Dichte
0.823 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]C([2H])(C)O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i2D2
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-CBTSVUPCSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?