Merck
425907
Sigma-Aldrich
Glyceryl-tri(palmitat-1-13C)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
1,2,3-Propantriol-tris-(hexadecanoat-1-13C), Glyceryl-tri-(hexadecanoat-1-13C), Tripalmitin-carboxyle-13C3
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)1413CO2CH2]2CHO213C(CH2)14CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
810.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
64-66 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCC[13C](=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCCCCCCCCCC)O[13C](=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3/i49+1,50+1,51+1
InChIKey
PVNIQBQSYATKKL-SRWOPVBSSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
J B Watkins et al.
Gastroenterology, 82(5 Pt 1), 911-917 (1982-05-01)
Three substrates labeled with nonradioactive 13C have been employed to establish a trilogy of noninvasive breath tests to detect fat malabsorption in children and then to differentiate the etiology of the steatorrhea. Administration of 17 mg/kg of (13C)triolein Lipomul (The