Wichtige Dokumente
418293
Thiophenol Natriumsalz
technical grade, 90%
Synonym(e):
Benzolthiol Natriumsalz, Natriumthiophenolat, Natriumthiophenoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
[Na]Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S.Na/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
InChIKey
RZWQDAUIUBVCDD-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- As probe for the immunoassay and for the detection of label-free protein by surface-enhanced Raman scattering (SERS).
- Preparation of new cyclometalated 6-phenyl-4-(p-R-phenyl)-2,2′-bipyridyl (C--N--N)Pt(II) thiophenolate complexes.
- Synthesis of 1,3,5,7,9-pentakis(4-methoxyphenylthio)corannulene, 1,3,5,7,9-pentakis(2-naphthylthio)corannulene and 1,3,6,8-tetrakis(4-methoxyphenylthio)corannulene.
- Synthesis of Et4N+ salts of homoleptic arylthiolate Ti(IV) complex, [Ti(SPh)6]2-.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?