Wichtige Dokumente
415138
Strontiumoxid
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Strontia, Strontium monoxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: strontium
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Dichte
4.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
O=[Sr]
InChI
1S/O.Sr
InChIKey
UFQXGXDIJMBKTC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Advances in Materials for Solid Oxide Fuel Cells
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.