Wichtige Dokumente
454710
Poly(chlortrifluorethylen)
powder
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Dielektrizitätskonstante
2.6, 1 kHz (ASTM D 150)
Härte
75-85 (Shore D)
Parameter
2E-3 cc/sec flow rate (230°C 100 MPa)
Übergangstemp.
Tg (DSC) 103 °C (onset)
Tm (DSC) 210 °C (onset)
Dichte
1 g/mL at 25 °C
SMILES String
F\C(F)=C(/F)Cl
InChI
1S/C2ClF3/c3-1(4)2(5)6
InChIKey
UUAGAQFQZIEFAH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)