Z137596
Raschig Ringe
borosilicate glass, L × O.D. × thickness 8 mm × 8 mm × 1 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Beschreibung
Quantity: ~770/lb.
L × AD × Dicke
8 mm × 8 mm × 1 mm
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z137596-1LB | 4061832329826 |
Z137596-454G |