Wichtige Dokumente
288497
Bariumoxid
97%
Synonym(e):
Barium monoxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: barium
Verunreinigungen
1-4% adsorbed H2O/CO2
Dichte
5.72 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=[Ba]
InChI
1S/Ba.O
InChIKey
QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?