Wichtige Dokumente
412937
(R)-(−)-Tetrahydrofurfurylamin
99%
Synonym(e):
(R)-2-(Aminomethyl)-tetrahydrofuran
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −12°, c = 2 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.455 (lit.)
bp
55 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
ether
SMILES String
NC[C@H]1CCCO1
InChI
1S/C5H11NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4,6H2/t5-/m1/s1
InChIKey
YNOGYQAEJGADFJ-RXMQYKEDSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?