409308
Zinn(II)-iodid
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Zinn(II)-Iodid, Zinn-Diiodid
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
AnhydroBeads™
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
beads
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Partikelgröße
−10 mesh
bp
714 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
320 °C (lit.)
Dichte
5.28 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
I[SnH2]I
InChI
1S/2HI.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
JTDNNCYXCFHBGG-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
1) die reduzierte Aufnahme von Umgebungsfeuchtigkeit minimiert Verklumpungen, Staubbildung und statische Aufladung für eine wiederholte einfache Handhabung.
2) höhere Tiegelpackungsdichten und geringere Volatilität bei Hochtemperaturverfahren im festen Zustand.
3) einfachere pneumatische Beladung der Probenkammern mit Salzen aufgrund geringerer Verstopfungsprobleme als bei pulverförmigen Salzen.
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Cardio-vascular system,hematopoietic system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?