Wichtige Dokumente
408395
Dimethylammoniumdimethylcarbamat
Synonym(e):
N-Methylmethanamin-dimethylcarbamat, Dimcarb, Dimethylamin Kohlendioxid Komplex
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
bp
60-61 °C (lit.)
Dichte
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CNC.CN(C)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2.C2H7N/c1-4(2)3(5)6;1-3-2/h1-2H3,(H,5,6);3H,1-2H3
InChIKey
JIYXHCMRGZVYMA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- For synthesis of calixarene-based ketocyanine fluorophores
- Distillation extraction of tannins from plant materials
- Electrodeposition of silver or of lead on glassy carbon and mercury film electrodes
- Synthesis of Ag and Au nanostructures
- Reusable reaction medium for synthesis of monoarylidene cyclopentanones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - DIN 51758
Flammpunkt (°C)
13 °C - DIN 51758
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?