Wichtige Dokumente
274240
2-Aminothiophenol
99%
Synonym(e):
2-Amino-benzolthiol, 2-Amino-phenylmercaptan, 2-Mercapto-anilin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.642 (lit.)
bp
70-72 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16-20 °C (lit.)
Dichte
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccccc1S
InChI
1S/C6H7NS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
InChIKey
VRVRGVPWCUEOGV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.2 °F
Flammpunkt (°C)
79 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
447749-1G | 4061826663530 |
447749-5G | |
274240-100G | 4061826151914 |
274240-25G | 4061826151921 |