Merck
399981
Sigma-Aldrich
4,4′-(9-Fluorenyliden)diphenol
97%
Synonym(e):
9,9-Bis-(4-hydroxyphenyl)-fluoren, BPFL, BisP-FL
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.41
Beilstein:
2060986
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
224-226 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(cc1)C3(c2ccc(O)cc2)c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C25H18O2/c26-19-13-9-17(10-14-19)25(18-11-15-20(27)16-12-18)23-7-3-1-5-21(23)22-6-2-4-8-24(22)25/h1-16,26-27H
InChIKey
YWFPGFJLYRKYJZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Used in the synthesis of novel poly(arylene ethers).
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 29, 1045-1045 (1991)