Wichtige Dokumente
398462
Gold(III)-hydroxid
Synonym(e):
Gold Trihydroxide, Gold trihydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Assay
79-81.4% Au basis (after reduction with hydrazine dihydrate, gravimetric)
Form
powder
SMILES String
O[Au](O)O
InChI
1S/Au.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
InChIKey
WDZVNNYQBQRJRX-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.