Wichtige Dokumente
392308
(S)-(−)-1-Z-2-Oxo-5-imidazolidincarbonsäure
98%
Synonym(e):
(S)-(−)-2-Imidazolidinon-1,5-dicarbonsäure-1-benzylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]24/D −63.0°, c = 2.5 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
189 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
phenyl
SMILES String
OC(=O)[C@@H]1CNC(=O)N1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2O5/c15-10(16)9-6-13-11(17)14(9)12(18)19-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,17)(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChIKey
AYSUEIZKNBGWGN-VIFPVBQESA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?