Wichtige Dokumente
378755
Dichlortriphenylphosphoran
95%
Synonym(e):
Triphenylphosphindichlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
85 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
ClP(Cl)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15Cl2P/c19-21(20,16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChIKey
ASWXNYNXAOQCCD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- tertiary benzanilide derivatives
- N-phosphodipeptides
- dialkyl phosphorochloridites based on the reaction of trialkyl phosphites
- naphthalene ring-based calix[3]amide, via reaction with 6-amino-2-naphthoic acid
- C2v-symmetrical cyclic tetramers of aromatic amides
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
68.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
20 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?