Merck
376426
Sigma-Aldrich
Benzyltrimethylammonium-tribromid
97%
Synonym(e):
BTMABr3, Benzyltrimethylammoniumbromid-dibromid
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2N(Br3)(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
389.95
Beilstein:
7105839
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
99-101 °C (lit.)
SMILES String
Br[Br-]Br.C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.Br3/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;1-3-2/h4-8H,9H2,1-3H3;/q+1;-1
InChIKey
OQESKQAHRXOSMS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)