135321
Trimethylphenylammoniumbromid
98%
Synonym(e):
Phenyltrimethylammoniumbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Methode(n)
titration: suitable
mp (Schmelzpunkt)
215 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Br-].C[N+](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14N.BrH/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
GNMJFQWRASXXMS-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?