Wichtige Dokumente
376353
Z-α-Phosphonoglycin-trimethylester
97%
Synonym(e):
(±)-Z-α-phosphonoglycin-trimethylester, (±)-2-Benzyloxycarbonylamino-2-dimethoxyphosphinyl-essigsäure-methylester, (±)-Trimethyl-Z-α-phosphonoglycinat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
77-80 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
COC(=O)C(NC(=O)OCc1ccccc1)P(=O)(OC)OC
InChI
1S/C13H18NO7P/c1-18-12(15)11(22(17,19-2)20-3)14-13(16)21-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,14,16)
InChIKey
GSYSFVSGPABNNL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?