Wichtige Dokumente
373680
Schwefeltrioxid-N,N-Dimethylformamid-Komplex
97%
Synonym(e):
N,N-Dimethylformamid-Schwefeltrioxidkomplex
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
HCON(CH3)2 · SO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
mp (Schmelzpunkt)
155-158 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=S(=O)=O.[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO.O3S/c1-4(2)3-5;1-4(2)3/h3H,1-2H3;
InChIKey
AFDQGRURHDVABZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Widely used mild sulfating agent.
Reactant for preparation of:
- Aminopyridines as inhibitors of tetrameric fructose-1,6-bisphosphatase
- Cyclic sulfates
- A dual acid site-grafted zirconium hydroxide-anchored catalyst
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1739-1739 (1990)