Merck
364096
Sigma-Aldrich
1-Aza-15-Krone-5
97%
Synonym(e):
1,4,7,10-Tetraoxa-13-azacyclopentadecan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H21NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.28
Beilstein:
971959
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
35-37 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1COCCOCCOCCOCCN1
InChI
1S/C10H21NO4/c1-3-12-5-7-14-9-10-15-8-6-13-4-2-11-1/h11H,1-10H2
InChIKey
BJUOQSZSDIHZNP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Moutusi Banerjee et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(28), 3451-3457 (2015-03-12)
Attachment of Li(+) ion on graphene surface to realize Li(+)-ion conductor is a real challenge because of the weak interaction between the ions and the functional groups of graphene oxide; although, a large number of theoretical results are already available