Wichtige Dokumente
282790
Benzo-15-Krone-5
98%
Synonym(e):
2,3,5,6,8,9,11,12-Octahydro-1,4,7,10,13-benzopentaoxacyclopentadecin, 2,3-Benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, Benzo15C5, Monobenzo-15-crown-5
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
78-80 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
C1COCCOc2ccccc2OCCOCCO1
InChI
1S/C14H20O5/c1-2-4-14-13(3-1)18-11-9-16-7-5-15-6-8-17-10-12-19-14/h1-4H,5-12H2
InChIKey
FNEPSTUXZLEUCK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?