Merck
388416
Sigma-Aldrich
2-Aminomethyl-15-Krone-5
95%
Synonym(e):
1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecan-2-methanamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H23NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.30
Beilstein:
4671177
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.48 (lit.)
bp
115 °C/0.08 mmHg (lit.)
Dichte
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
ether
SMILES String
NCC1COCCOCCOCCOCCO1
InChI
1S/C11H23NO5/c12-9-11-10-16-6-5-14-2-1-13-3-4-15-7-8-17-11/h11H,1-10,12H2
InChIKey
AGNCFNQAIMILOU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)