Wichtige Dokumente
363871
Chlorameisensäure-4-chlorphenylester
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.533 (lit.)
bp
100-102 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.365 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(=O)Oc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-5-1-3-6(4-2-5)11-7(9)10/h1-4H
InChIKey
RYWGPCLTVXMMHO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
217.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
103 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?