Wichtige Dokumente
322393
4-Methoxyphenylchlorformiat
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5254 (lit.)
bp
49 °C/0.27 mmHg (lit.)
Dichte
1.255 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(OC(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-11-6-2-4-7(5-3-6)12-8(9)10/h2-5H,1H3
InChIKey
CCFSGQKTSBIIHG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Vorsicht
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?