Wichtige Dokumente
358975
Ammoniummetawolframat Hydrat
≥66.5% (W)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
crystalline
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: tungsten
Konzentration
≥66.5% (W)
mp (Schmelzpunkt)
100 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
N.N.N.N.N.N.O.O[W]1O[W](O)(=O)(O1)O[W]2(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O2)O[W]3(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O3)O[W]4(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O[W]5(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O[W]6(=O)(=O)O[W](O)(O)O6)O5)O4
InChI
1S/6H3N.9H2O.32O.12W/h6*1H3;9*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6*+1;+2/p-8
InChIKey
ZBHPUDGBNLMJQH-UHFFFAOYSA-F
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?