Merck
347108
Sigma-Aldrich
Decylmagnesiumbromid -Lösung
1.0 M in diethyl ether
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)9MgBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
1.0 M in diethyl ether
Dichte
0.846 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCCCCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C10H21.BrH.Mg/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2;;/h1,3-10H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
UPTQKRMNWABXMZ-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)