Merck
341762
Sigma-Aldrich
1,12-Diisocyanatdodecan
97%
Synonym(e):
1,12-Diisocyanatododecane, 1,12-Dodecandiisocyanate, Dodecamethylene diisocyanate
About This Item
Lineare Formel:
OCN(CH2)12NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
168-169 °C/3 mmHg (lit.)
Dichte
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=C=NCCCCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C14H24N2O2/c17-13-15-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-16-14-18/h1-12H2
InChIKey
GFNDFCFPJQPVQL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Emmanuel Roussakis et al.
Photochemistry and photobiology, 96(2), 373-379 (2019-12-24)
Quantification of tissue oxygen partial pressure (pO2 ) at the skin surface is crucial for diagnostic applications in burns, reconstructive surgeries, diabetic ulcers, etc. Further, current advances in wearable and communications technologies have widened the use of transcutaneous oxygen monitors
Global Trade Item Number
SKUGTIN
341762-5G4061838047465
341762-1G