Wichtige Dokumente
D16401
1,12-Diamino-dodecan
98%
Synonym(e):
1,12-Dodecandiamin, Dodecamethylendiamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
flakes
mp (Schmelzpunkt)
67-69 °C (lit.)
SMILES String
NCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C12H28N2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h1-14H2
InChIKey
QFTYSVGGYOXFRQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
311.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
155 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D16401-25G | 4061833560389 |
D16401-100G | |
D16401-5G | 4061832090344 |