Wichtige Dokumente
336149
Rubidiumbromid
99.6% trace metals basis
Synonym(e):
Rubidium monobromide
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
RbBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.37
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Assay
99.6% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤4500.0 ppm Trace Metal Analysis
Dichte
3.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Br-].[Rb+]
InChI
1S/BrH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
JAAGVIUFBAHDMA-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?