Wichtige Dokumente
332259
Ethyl-trans-β-methylcinnamat
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C(CH3)=CHCO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.546 (lit.)
bp
142-144 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
phenyl
SMILES String
[H]\C(C(=O)OCC)=C(\C)c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O2/c1-3-14-12(13)9-10(2)11-7-5-4-6-8-11/h4-9H,3H2,1-2H3/b10-9+
InChIKey
BSXHSWOMMFBMLL-MDZDMXLPSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ethyl trans-β-methylcinnamate was used in diastereoselective synthesis of ethyl (E)-3-methyl-3-phenylglycidate (strawberry flavoring agent).
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Diastereoselective Synthesis of a Strawberry Flavoring Agent by Epoxidation of Ethyl trand-beta-Methylcinnamate.
Gayle JP, et al.
Journal of Chemical Education, 79(1), 96-96 (2002)