Wichtige Dokumente
M35606
α-Methylzimtsäure
99%
Synonym(e):
alpha-Methylcinnamic acid
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH=C(CH3)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.19
Beilstein:
2042546
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
79-81 °C (lit.)
SMILES String
C\C(=C/c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-8(10(11)12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b8-7+
InChIKey
XNCRUNXWPDJHGV-BQYQJAHWSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?