Wichtige Dokumente
325511
Cer(III)-oxalat Hydrat
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Cerium oxalate nonahydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Zusammensetzung
Degree of hydration, ~9
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cerium
Verunreinigungen
≤2000 mg/kg Total metallic and rare earth impurities (ICP-MS)
SMILES String
O.O=C(O[Ce]1OC(=O)C(=O)O1)C(=O)O[Ce]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.2Ce.H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
InChIKey
WSVMKOQJZBJDJB-UHFFFAOYSA-H
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?