Merck
318361
Sigma-Aldrich
(1S)-(−)-Camphersulfonylimin
99%
Synonym(e):
(1S)-(−)-10,10-Dimethyl-3-thia-4-azatricyclo[5.2.1.01,5]dec-4-en-3,3-dioxid, (3aS)-(−)-4,5,6,7-Tetrahydro-8,8-dimethyl-3H-3a,6-methano-2,1-benzisothiazol-2,2-dioxid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.30
Beilstein:
85296
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]19/D −34°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
228-230 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)C2CC[C@]13CS(=O)(=O)N=C3C2
InChI
1S/C10H15NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7H,3-6H2,1-2H3/t7?,10-/m1/s1
InChIKey
ZAHOEBNYVSWBBW-OMNKOJBGSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)