Wichtige Dokumente
295825
(S)-(−)-2,2′-Bis(diphenylphosphin)-1,1′-binaphthalin
97%
Synonym(e):
(S)-(−)-1,1′-Binaphthalin-2,2′-diyl-bis-(diphenylphosphin), (S)-(−)-BINAP
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]19/D −233°, c = 0.3 in toluene
Optische Reinheit
ee: 99% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
238-240 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
P(c8ccccc8)(c7ccccc7)c1c(c6c(cc1)cccc6)c2c3c(ccc2P(c5ccccc5)c4ccccc4)cccc3
InChI
1S/C44H32P2/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38/h1-32H
InChIKey
MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ligand used in a palladium-catalyzed, asymmetric, tandem Heck reaction-carbanion capture process leading to a synthesis of a tricyclic sesquiterpene. Also used in a ruthenium-catalyzed asymmetric hydrogenation of α,β-unsaturated acids.
- Enantioselective and diastereoselective unpoled carbonyl allylation
- Syntehsis of organophophine oxides as anittumor agents
- SN2 halogenation of hydroxy groups
- Synthesis of BINAP complexes
- Studies of conformational flexibility of BINAP chelates
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.