Wichtige Dokumente
295469
2-Methylpropen
99%
Synonym(e):
Isobutylen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
3278 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
99%
Selbstzündungstemp.
869 °F
bp
−6.9 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−140 °C
SMILES String
CC(C)=C
InChI
1S/C4H8/c1-4(2)3/h1H2,2-3H3
InChIKey
VQTUBCCKSQIDNK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Asymmetric synthesis of S-(+)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylic acid, a key building block for the synthesis of cilastatin.
- Alkylation of p-xylene to form t-butyl-p-xylene catalyzed by a heteropolyacid.
- Synthesis of poly(2-methylpropene) or polyisobutene.
Verpackung
Compatible with the following:
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Regulierungsbehörde
Schlaucholive
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
-112.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-80 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
295469-1KG | 4061826648896 |
295469-100G | 4061826648889 |
295469-400G | 4061833021293 |
295469-450G | 4061833021309 |
295469-450G-EU | 4061833546208 |
295469-PZ | 4061823822077 |