Wichtige Dokumente
287288
3-(2-Thienyl)-DL-alanin
≥98%
Synonym(e):
2-Amino-3-(2-thienyl)-propionsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
275-277 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
NC(Cc1cccs1)C(O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c8-6(7(9)10)4-5-2-1-3-11-5/h1-3,6H,4,8H2,(H,9,10)
InChIKey
WTOFYLAWDLQMBZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?