Wichtige Dokumente
284777
Methyl-6-methylpyridin-3-carboxylat
97%
Synonym(e):
6-Methylnicotinsäure-methylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
bp
160 °C/106 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
34-37 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)c1ccc(C)nc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6-3-4-7(5-9-6)8(10)11-2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
VYPPZXZHYDSBSJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
217.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
103 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?