Wichtige Dokumente
284424
4-Allyl-1,2-dimethoxybenzol
99%
Synonym(e):
Eugenol-methylether, 4-Allyl-1,2-dimethoxy-benzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.534 (lit.)
bp
254-255 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−4 °C (lit.)
Dichte
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
allyl
SMILES String
COc1ccc(CC=C)cc1OC
InChI
1S/C11H14O2/c1-4-5-9-6-7-10(12-2)11(8-9)13-3/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3
InChIKey
ZYEMGPIYFIJGTP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?