Wichtige Dokumente
283738
Kalium-aquapentachlororuthenat(III)
Synonym(e):
Dikalium-aquapentachlororuthenat(III)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Form
powder
Konzentration
26-30% Ru (gravimetric)
Methode(n)
H-NMR: suitable
SMILES String
O.[K+].[K+].Cl[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.2K.H2O.Ru/h5*1H;;;1H2;/q;;;;;2*+1;;+3/p-5
InChIKey
SRVGBBZEPHUDFZ-UHFFFAOYSA-I
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?