Wichtige Dokumente
275654
4-(Dimethylamino)benzoesäure
90%, technical grade
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
90%
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
241-243 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CN(C)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-10(2)8-5-3-7(4-6-8)9(11)12/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
InChIKey
YDIYEOMDOWUDTJ-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)