Wichtige Dokumente
273252
3,3-Diethoxy-1-propanol
98%
Synonym(e):
3,3-Diethoxy-1-propanol, 3,3-Diethoxypropan-1-ol, 3,3-Diethoxypropanol, 3-Hydroxypropanal diethyl acetal, 3-Hydroxypropionaldehyde diethyl acetal
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
bp
90-93 °C/14 mmHg (lit.)
Dichte
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(CCO)OCC
InChI
1S/C7H16O3/c1-3-9-7(5-6-8)10-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
ASERXEZXVIJBRO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)