Merck
H41544
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon
99%
Synonym(e):
Diacetonalkohol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C(OH)CH2COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.16
Beilstein:
1740440
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
4 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Expl.-Gr.
6.9 %
Brechungsindex
n20/D 1.423 (lit.)
bp
166 °C (lit.)
Dichte
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
InChIKey
SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon wird häufig als Lösungsmittel in verschiedenen Bereichen verwendet, darunter Farben, Beschichtungen, Klebstoffe und Druckfarben.
Anwendung
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon kann verwendet werden, um Folgendes zu synthetisieren:
  • Diolmonoester durch Umsetzung mit Aldehyden mittels Tandem-Aldoltransfer-Tischtschenko-Reaktion, katalysiert durch Trimethylaluminium.
  • Aldoltransferprodukte wie β-Hydroxyketone durch Umsetzung mit verschiedenen Aldehyden in Gegenwart von L-Prolin als Katalysator.
  • Mono-α-arylierte Ketone und Ester durch Pd-katalysierte Umsetzung mit Arylhalogeniden bzw. Aryltriflaten.
Es kann auch als Komplexbildner verwendet werden, um Doppelmetallcyanid(DMC)-Katalysatoren durch Umsetzung mit Metallsalz (MX) und Cyanometallatverbindungen zu synthetisieren.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
I Magneron et al.
Environmental science & technology, 37(18), 4170-4181 (2003-10-04)
The OH-initiated oxidation of two VOCs directly emitted to the atmosphere through their use as industrial solvents, hexylene glycol (HG, (CH3)2C(OH)CH2CH(OH)CH3) and diacetone alcohol (DA, (CH3)2C(OH)CH2C(O)CH3), has been studied in two photoreactors: a 140 L Teflon bag irradiated by lamps
Harriet L R Cooper et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 507(1), 111-118 (2010-11-16)
The diagnostic substrate tetramethylcyclopropane (TMCP) has been reexamined as a substrate with three drug- and xenobiotic-metabolizing cytochrome P450 enzymes, human CYP2E1, CYP3A4 and rat CYP2B1. The major hydroxylation product in all cases was the unrearranged primary alcohol along with smaller
Tandem aldol-transfer-Tischtschenko reaction of aldehydes and ?-hydroxyketones catalyzed by trimethylaluminum
Simpura I and Nevalainen V
Tetrahedron Letters, 42(23), 3905-3907 (2001)
Synthesis of Polycarbonate Polyols by Double-Metal Cyanide Catalyzed Copolymerization of Epoxide with Carbon Dioxide
Lim J, et al.
Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 17(10), 7507-7514 (2017)
S Chandrasekhar et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (21)(21), 2450-2451 (2004-10-30)
We demonstrate for the first time, L-proline as a chiral catalyst for transfer aldol reaction between aldehydes and diacetone alcohol.