Wichtige Dokumente
Y0001040
Mesityloxid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Methyl-3-penten-2-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
teicoplanin, cilastatin
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.442 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-41.5 °C (lit.)
Dichte
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/C6H10O/c1-5(2)4-6(3)7/h4H,1-3H3
InChIKey
SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
87.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
31 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)