265063
Beryllium
chunks, 99.9%
Synonym(e):
Glucinium
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.9%
Form
chunks
Selbstzündungstemp.
1198 °F
Eignung der Reaktion
reagent type: Lewis acid
core: beryllium
reagent type: catalyst
Widerstandsfähigkeit
4.46 μΩ-cm, 20°C
bp
2970 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1278 °C (lit.)
Dichte
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Be]
InChI
1S/Be
InChIKey
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges